Ethyl-8-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 8-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
OR11682-1G
APOSOR11682-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11682-1G
Ethyl-8-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₃
MW: 296,1167 g/mol
Point de fusion: 256…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173380
Numéro CAS: 35975-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité