5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-boronothiophene-2-carboxylate, 4-Borono-2-(methoxycarbonyl)thiophene, (5-(Methoxycarbonyl)thiophen-3-yl)boronic acid
OR11695-1G
APOSOR11695-1GEA 265 EUR InStock
APOSOR11695-1G
5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid 96%
5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid
Formule: C₆H₇BO₄S
MW: 185,993 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800878
Numéro CAS: 957062-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité