5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-(Ethoxycarbonyl)thiophen-3-yl)boronic acid, Ethyl 4-boronothiophene-2-carboxylate, 4-Borono-2-(ethoxycarbonyl)thiophene
OR11699-1G
APOSOR11699-1GEA 243 EUR InStock
APOSOR11699-1G
5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid
5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid
Formule: C₇H₉BO₄S
MW: 200,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800891
Numéro CAS: 957121-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité