Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthylsalicylaldéhyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde

OR1183-5G
APOSOR1183-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1183-5G
5-Méthylsalicylaldéhyde
5-Méthylsalicylaldéhyde


Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274297
Numéro CAS: 613-84-3
EINECS: 210-357-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité