5-Bromo-N-propylpicolinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-N-propylpyridine-2-carboxamide
OR11907-250MG
APOSOR11907-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR11907-250MG
5-Bromo-N-propylpicolinamide
5-Bromo-N-propylpicolinamide
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801061
Numéro CAS: 845305-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité