trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11973-5G
APOSOR11973-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11973-5G
trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059559
Numéro CAS: 38289-27-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité