4-Aminobenzylamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
OR12000-25G
APOSOR12000-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR12000-25G
4-Aminobenzylamine 99%
4-Aminobenzylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C/0.05mmHg
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075513
Numéro CAS: 4403-71-8
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité