trans-2,5-Dichlorocinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-3-(2,5-Dichlorophenyl)-2-propenoic Acid
OR12077-1G
APOSOR12077-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR12077-1G
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid
Formule: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217,05 g/mol
Point de fusion: 192…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002786
Numéro CAS: 20595-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité