6,7-Dimethyl-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12085-1G
APOSOR12085-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR12085-1G
6,7-Dimethyl-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
6,7-Dimethyl-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂
MW: 205,22 g/mol
Point de fusion: 292…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689715
Numéro CAS: 937601-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité