Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate, 5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-Bromoindole-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR12095-1G
APOSOR12095-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12095-1G
Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022701
Numéro CAS: 16732-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité