Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12133-1G
APOSOR12133-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR12133-1G
Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₀O₂S
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01927210
Numéro CAS: 353269-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité