2-Chloro-N-(2,3-diméthylphényl)acétamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12177-1G
APOSOR12177-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR12177-1G
2-Chloro-N-(2,3-diméthylphényl)acétamide
2-Chloro-N-(2,3-diméthylphényl)acétamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Point de fusion: 135…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018895
Numéro CAS: 2564-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité