Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate

OR1218-1G
APOSOR1218-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1218-1G
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate


Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659908
Numéro CAS: 170235-26-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité