3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine, 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
OR12220-250MG
APOSOR12220-250MGEA 202 EUR InStock
APOSOR12220-250MG
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid 95+%
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,187 g/mol
Point de fusion: 231.5…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09065017
Numéro CAS: 915707-58-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité