2-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
OR12232-1G
APOSOR12232-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR12232-1G
2-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 95+%
2-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Point de fusion: 132.5…134.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08699292
Numéro CAS: 26286-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité