(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12246-5G
APOSOR12246-5GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR12246-5G
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06858767
Numéro CAS: 100704-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité