3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: {3-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
OR12248-1G
APOSOR12248-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR12248-1G
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl alcohol 97%
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl alcohol
Formule: C₁₂H₁₉NO₂
MW: 209,285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064989
Numéro CAS: 912569-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité