5-Methylisoxazole-3-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyano-5-methylisoxazole
OR12255-100MG
APOSOR12255-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12255-100MG
5-Methylisoxazole-3-carbonitrile 97%
5-Methylisoxazole-3-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064940
Numéro CAS: 57351-99-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité