1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12256-100MG
APOSOR12256-100MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR12256-100MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formule: C₅H₅N₃
Point de fusion: 41.5…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466343
Numéro CAS: 79080-39-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité