Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-5-boronic acid pinacol ester

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyridine

OR12267-250MG
APOSOR12267-250MGEA 62.5 EUR InStock
APOSOR12267-250MG
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-5-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₆H₂₄BNO₄
MW: 305,18 g/mol
Point de fusion: 112…113.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702390
Numéro CAS: 910036-98-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité