2,4-Dibromo-1-méthylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole
OR1228-100MG
APOSOR1228-100MGEA 88.6 EUR InStock
APOSOR1228-100MG
2,4-Dibromo-1-méthylimidazole 98%
2,4-Dibromo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₄Br₂N₂
MW: 239,9 g/mol
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659906
Numéro CAS: 53857-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité