(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12318-1G
APOSOR12318-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR12318-1G
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylamine 95%
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylamine
Formule: C₁₁H₁₂N₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05865105
Numéro CAS: 165735-95-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité