1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12328-1G
APOSOR12328-1GEA 19 EUR InStock
APOSOR12328-1G
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Formule: C₇H₆N₂S
Point de fusion: 73…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115282
Numéro CAS: 1123-93-9
EINECS: 214-381-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité