Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
OR1236-5G
APOSOR1236-5GEA 183 EUR InStock
APOSOR1236-5G
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,6 g/mol
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117906
Numéro CAS: 89793-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité