4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12364-250MG
APOSOR12364-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR12364-250MG
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile 97%
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₉N₃
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702350
Numéro CAS: 915707-41-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité