3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12428-1G
APOSOR12428-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR12428-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂S
MW: 256,709 g/mol
Point de fusion: 76.5…78.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817503
Numéro CAS: 912569-59-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité