Ethyl-2-cyanobutanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-cyanobutanoate, Ethyl 2-cyanobutyrate
OR12466-25G
APOSOR12466-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR12466-25G
Ethyl-2-cyanobutanoate 98%
Ethyl-2-cyanobutanoate
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258598
Numéro CAS: 1619-58-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité