Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl-N-[2-methyl-1-(phenylsulphonyl)propyl]carbamate 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR12480-1G
APOSOR12480-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR12480-1G
Benzyl-N-[2-methyl-1-(phenylsulphonyl)propyl]carbamate 95%
Benzyl-N-[2-methyl-1-(phenylsulphonyl)propyl]carbamate


Formule: C₁₈H₂₁NO₄S
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012203
Numéro CAS: 439095-25-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité