Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl(méthyl)amine 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR12500-1L
APOSOR12500-1LEA 68.4 EUR InStock
APOSOR12500-1L
Benzyl(méthyl)amine 99%
Benzyl(méthyl)amine


Formule: C₆H₅CH₂NHCH₃
Point d'ébullition: 184…189 °C
Densité: 0.939 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008289
Numéro CAS: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité