5-(3-Nitrophenyl)oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1252-5G
APOSOR1252-5GEA 144 EUR InStock
APOSOR1252-5G
5-(3-Nitrophenyl)oxazole
5-(3-Nitrophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085147
Numéro CAS: 89808-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité