Biphenyl-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylbenzaldehyde, 2-Biphenylcarboxaldehyde
OR12525-1G
APOSOR12525-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12525-1G
Biphenyl-2-carboxaldehyde
Biphenyl-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,218 g/mol
Point d'ébullition: 91…92 °C (0.15 mm Hg)
Densité: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01740431
Numéro CAS: 1203-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité