trans-3-Amino-4-phenylpyrrolidine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl trans-3-amino-4-phenylpyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine
OR12547-100MG
APOSOR12547-100MGEA 77 EUR InStock
APOSOR12547-100MG
trans-3-Amino-4-phenylpyrrolidine, N1-BOC protected
trans-3-Amino-4-phenylpyrrolidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262.347 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002045
Numéro CAS: 1015070-53-7
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 100 mg APOSOR12547-100MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité