3-(2-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-[3-(Chlorosulphonyl)phenoxy]toluene, 3-(Chlorosulphonyl)-2'-methyldiphenyl ether
OR12569-100MG
APOSOR12569-100MGEA 95.7 EUR InStock
APOSOR12569-100MG
3-(2-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₃H₁₁ClO₃S
MW: 282,743 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631874
Numéro CAS: 885950-88-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité