2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12580-100MG
APOSOR12580-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12580-100MG
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₆ClNO₃S
MW: 207,64 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035776
Numéro CAS: 133-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité