4-Nitro-o-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-nitrobenzonitrile, 4-Nitro-o-tolunitrile
OR12589-25G
APOSOR12589-25GEA 221 EUR InStock
APOSOR12589-25G
4-Nitro-o-toluonitrile 98%
4-Nitro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095378
Numéro CAS: 89001-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité