4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12600-1G
APOSOR12600-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR12600-1G
4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684107
Numéro CAS: 849107-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité