4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Formyl-4-methylthiophene, 4-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR12602-250MG
APOSOR12602-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12602-250MG
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,17 g/mol
Point d'ébullition: 41…44 °C/2mmHg
Densité: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159561
Numéro CAS: 6030-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité