4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12646-5G
APOSOR12646-5GEA 168 EUR InStock
APOSOR12646-5G
4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,1940 g/mol
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684108
Numéro CAS: 198084-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité