4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12650-250MG
APOSOR12650-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR12650-250MG
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde 98%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684110
Numéro CAS: 99163-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité