3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1270-5G
APOSOR1270-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR1270-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride 98%
3,5-Dimethylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₆ClNO₃S
MW: 195,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052554
Numéro CAS: 80466-79-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité