2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)ethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-Amino-1-(morpholin-4-yl)ethyl]-2-chlorobenzene, 4-[2-Amino-1-(2-chlorophenyl)ethyl]morpholine
OR12703-1G
APOSOR12703-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR12703-1G
2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)ethylamine 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)ethylamine
Formule: C₁₂H₁₇ClN₂O
MW: 240,729 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631948
Numéro CAS: 866782-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité