Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1271-10G
APOSOR1271-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR1271-10G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid


Formule: C₄H₄N₂O₂S
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173830
Numéro CAS: 18212-21-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité