[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl](4-methylphenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl](carboxy)methyl}toluene, 4-[Carboxy(4-methylphenyl)methyl]piperazine, N1-BOC protected
OR12724-100MG
APOSOR12724-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12724-100MG
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl](4-methylphenyl)acetic acid
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl](4-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₄
MW: 334,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862501
Numéro CAS: 885274-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité