2,2-Diphényléthylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-2,2-diphenylethane, 2,2-Diphenylethanamine
OR12742-25G
APOSOR12742-25GEA 106 EUR InStock
APOSOR12742-25G
2,2-Diphényléthylamine 96%
2,2-Diphényléthylamine
Formule: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Point de fusion: 48…49 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008143
Numéro CAS: 3963-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité