2-(4-Methoxyphenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12743-50MG
APOSOR12743-50MGEA 58 EUR InStock
APOSOR12743-50MG
2-(4-Methoxyphenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
2-(4-Methoxyphenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
Formule: C₁₅H₁₇NO·ClH
MW: 263,763 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089461
Numéro CAS: 21998-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité