4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Methylphenyl)benzenesulphonyl chloride, 4-[2-(Chlorosulphonyl)phenyl]toluene
OR12791-1G
APOSOR12791-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR12791-1G
4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-sulphonyl chloride
4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-sulphonyl chloride
Formule: C₁₃H₁₁ClO₂S
MW: 266,743 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840035
Numéro CAS: 173253-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité