3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1281-1G
APOSOR1281-1GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR1281-1G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₉H₁₃ClN₂O
Point d'ébullition: 117 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084916
Numéro CAS: 160842-62-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité