Isopentylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
OR12816-1G
APOSOR12816-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR12816-1G
Isopentylamine
Isopentylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.751 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008203
Numéro CAS: 107-85-7
EINECS: 203-528-0
ONU: 1160
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité