Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzylpipéridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR12870-25G
APOSOR12870-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR12870-25G
4-Benzylpipéridine
4-Benzylpipéridine


Formule: C₁₂H₁₇N
Point d'ébullition: 278…279 °C
Point de fusion: 44383 °C
Densité: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006006
Numéro CAS: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité