4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12901-25G
APOSOR12901-25GEA 157 EUR InStock
APOSOR12901-25G
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 95+%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₄S
MW: 220,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007448
Numéro CAS: 10130-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité